Learn More
4-Benzylbenzeneboronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11377609
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11377609
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H28156.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 911708-01-5
Formula molecolare C19H23BO2
Molecular Weight (g/mol) 294.20
Numero MDL MFCD09266180
InChI Key FPLGWDLJBAAWHO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-benzylphenylboronic acid pinacol ester, 2-4-benzylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, amtb035, 4-benzylbenzeneboronic acid pinacol ester
PubChem CID 46739038
IUPAC Name 2-(4-benzylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Benzylbenzeneboronic acid pinacol ester
Punto di fusione 90°C to 93°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 294.2
Percent Purity 97%