Learn More
4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene, 98%
Codice prodotto. 15433857
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 15433857
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H30053.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 185346-79-6 | C13H10BrFO | 281.124 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 185346-79-6
Formula molecolare C13H10BrFO
Molecular Weight (g/mol) 281.124
Numero MDL MFCD09801041
InChI Key BYTJTXKQBSNGCL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene, 4-benzyloxy-2-fluorobromobenzene, benzene,1-bromo-2-fluoro-4-phenylmethoxy, acmc-1c1vq, benzyloxy-4-bromo-3-fluorobenzene, 1-benzyloxy-4-bromo-3-fluorobenzene, benzyl 4-bromo-3-fluorophenyl ether, 1-bromo-2-fluoro-4-benzyloxy benzene
PubChem CID 22273933
IUPAC Name 1-bromo-2-fluoro-4-phenylmethoxybenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC(=C(C=C2)Br)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene
Punto di fusione 33°C to 35°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 281.13
Percent Purity 98%