Learn More
4-Benzyloxy-3-fluorobenzeneboronic acid, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11325035
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 11325035
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L18520.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 133057-83-7
Formula molecolare C13H12BFO3
Molecular Weight (g/mol) 246.044
Numero MDL MFCD00994627
InChI Key DQPDLDQJMUGVGI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-benzyloxy-3-fluorophenylboronic acid, 3-fluoro-4-benzyloxyphenyl boronic acid, 4-benzyloxy-3-fluorobenzeneboronic acid, 4-benzyloxy-3-fluorophenyl boronic acid, 4-benzyloxy-3-fluorophenyl boranediol, boronic acid, 3-fluoro-4-phenylmethoxy phenyl, pubchem5322
PubChem CID 2737788
IUPAC Name (3-fluoro-4-phenylmethoxyphenyl)boronic acid
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)F)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Benzyloxy-3-fluorobenzeneboronic acid
Punto di fusione 129°C to 131°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 246.04
Percent Purity 98%