Learn More
4-Benzyloxy-3-methoxybenzeneboronic acid, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15419207
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15419207
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52462.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 243990-53-6
Formula molecolare C14H15BO4
Molecular Weight (g/mol) 258.08
Numero MDL MFCD09027252
InChI Key PBVVDNNISDIUSU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-benzyloxy-3-methoxyphenylboronic acid, 4-benzyloxy-3-methoxybenzeneboronic acid, 4-benzyloxy-3-methoxyphenyl boronic acid, 4-benzyloxoy-3-methoxyphenylboronic acid, acmc-209gbw, 4-benzyloxy-3-methoxyphenyl boronicacid, 4-benzyloxy-3-methoxybenzene boronic acid
PubChem CID 10682603
IUPAC Name (3-methoxy-4-phenylmethoxyphenyl)boronic acid
SMILES COC1=C(OCC2=CC=CC=C2)C=CC(=C1)B(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Benzyloxy-3-methoxybenzeneboronic acid
Punto di fusione 200°C to 203°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 258.08
Percent Purity 98%