Learn More
4-Benzyloxybenzaldehyde, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10716561 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10716561
Marca: Thermo Scientific Acros 154110250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4397-53-9
Formula molecolare C14H12O2
Molecular Weight (g/mol) 212.25
Numero MDL MFCD00003387,MFCD01632880
InChI Key ZVTWZSXLLMNMQC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-benzyloxybenzaldehyde, 4-benzyloxy benzaldehyde, benzaldehyde, 4-phenylmethoxy, p-benzyloxy benzaldehyde, benzaldehyde, p-benzyloxy, 4-benzyloxy-benzaldehyde, 4-phenylmethoxy benzaldehyde, 4-benzyl-oxy benzaldehyde, wang aldehyde resin
PubChem CID 78109
IUPAC Name 4-phenylmethoxybenzaldehyde
SMILES O=CC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Benzyloxybenzaldehyde
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 70°C to 74°C
Colore Cream to Yellow
Punti di ebollizione 197°C to 199°C (11.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH2OC6H4CHO
Quantità 25 g
Beilstein 08, 73
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and chloroform
Peso formulazione 212.25
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder