Learn More
4-Benzyloxybenzeneboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11405787
Click to view available options
Quantità:
0.25 g
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
0.25g
1g
5g
Codice prodotto. 11405787
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24351.01
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
It is used as electronic intermediate. It is also utilized in HPLC and NMR spectroscopy.
Notes
Store at room temperature. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 146631-00-7
Formula molecolare C13H13BO3
Molecular Weight (g/mol) 228.054
Numero MDL MFCD01075705
InChI Key DMJHEIDWSIAXCS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-benzyloxyphenylboronic acid, 4-benzyloxybenzeneboronic acid, 4-benzyloxy phenyl boronic acid, 4-benzyloxy phenylboronic acid, 4-benzyloxyphenyl boronic acid, 4-benzyl-oxy phenyl boranediol, boronic acid, 4-phenylmethoxy phenyl, 4-phenylmethoxyphenyl boronic acid, pubchem9561
PubChem CID 2734314
IUPAC Name (4-phenylmethoxyphenyl)boronic acid
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Benzyloxybenzeneboronic acid
Punto di fusione 193°C to 198°C
Quantità 0.25 g
Peso formulazione 228.06
Percent Purity 97%