Learn More
4-Bromo-1-butyne, 97%
Codice prodotto. 15450108
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 15450108
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H53367.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 38771-21-0 | C4H5Br | 132.988 g/mol
4-Bromo-1-butyne is used for pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Bromo-1-butyne is used for pharmaceutical intermediates.
Solubility
Immiscible with water.
Notes
Recommended storage in refrigerator. Keep away from sources of ignition. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 38771-21-0
Formula molecolare C4H5Br
Molecular Weight (g/mol) 132.988
Numero MDL MFCD10000883
InChI Key XLYOGWXIKVUXCL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-1-butyne, 1-bromo-3-butyne, 1-butyne, 4-bromo, 4-bromobutyne, 3-butynyl bromide, 1-bromo-3-butynol, 4-bromo-but-1-yne, acmc-1afup, 1-butyne, 4-bromo-6ci,9ci
PubChem CID 11073464
IUPAC Name 4-bromobut-1-yne
SMILES C#CCCBr
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-1-butyne
Densità 1.417
Punti di ebollizione 110°C
Punto d'infiammabilità 24°C (75°F)
Formula lineare HC≡CCH2CH2Br
Indice di rifrazione 1.481
Quantità 5 g
Numero UN UN1992
Informazioni di solubilità Immiscible with water.
Peso formulazione 132.99
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromo-1-butyne
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 4-Bromo-1-butyne