Learn More
4-Bromo-1-indanone, 97%
Codice prodotto. 15443488
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
5g
Codice prodotto. 15443488
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H56937.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 15115-60-3 | C9H7BrO | 211.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15115-60-3
Formula molecolare C9H7BrO
Molecular Weight (g/mol) 211.06
Numero MDL MFCD01719772
InChI Key UVVYFYLSZIMKMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-1-indanone, 4-bromo-indan-1-one, 4-bromoindan-1-one, 4-bromo-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 1-indanone, 4-bromo, 4-bromohydrindone-1, 1h-inden-1-one, 4-bromo-2,3-dihydro, 4-bromoindanone, 4-bromo indanone, 4-bromo-indanone
PubChem CID 98713
IUPAC Name 4-bromo-2,3-dihydroinden-1-one
SMILES BrC1=CC=CC2=C1CCC2=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-1-indanone
Punto di fusione 95°C to 99°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 211.06
Percent Purity 97%