missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxaldehyde, 97%, Thermo Scientific Chemicals

Codice prodotto. p-7032133
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15468495

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H33484.MD

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 287917-96-8
Formula molecolare C5H5BrN2O
Molecular Weight (g/mol) 189.012
Numero MDL MFCD00103235
InChI Key KGIYMMPLYIITLL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2735595
IUPAC Name 4-bromo-1-methylpyrazole-3-carbaldehyde
SMILES CN1C=C(C(=N1)C=O)Br

Specifica

Materiale o nome chimico 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxaldehyde
Punto di fusione 69°C to 71°C
Quantità 250 mg
Sensibilità Air sensitive
Sinonimo 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carbaldehyde, 4-bromo-3-formyl-1-methyl-1h-pyrazole, 4-bromo-1-methylpyrazole-3-carboxaldehyde, 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-3-carboxaldehyde, 4-bromo-1-methyl, pubchem23668, acmc-209h4p, buttpark 88\08-06, 4-bromo-3-formyl-1-methylpyrazole, 1h-pyrazole-3-carboxaldehyde,4-bromo-1-methyl
Peso formulazione 189.01
Percent Purity 97%

RUO – Research Use Only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato