Learn More
4-Bromo-2,6-difluorobenzeneboronic acid, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15451889
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15451889
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H64609.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 352535-81-0
Formula molecolare C6H4BBrF2O2
Molecular Weight (g/mol) 236.81
Numero MDL MFCD03095369
InChI Key QHYNAULNEIXXPC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-2,6-difluorophenyl boronic acid, 2,6-difluoro-4-bromophenylboronic acid, 4-bromo-2,6-difluorobenzeneboronic acid, boronic acid, b-4-bromo-2,6-difluorophenyl, 4-bromo-2 6-difluorophenylboronic acid, boronic acid,b-4-bromo-2,6-difluorophenyl, pubchem1757, acmc-209if9, 4-bromo-2,6-difluorophenylboronicacid, 4-bromanyl-2,6-bis fluoranyl phenyl boronic acid
PubChem CID 4125779
IUPAC Name (4-bromo-2,6-difluorophenyl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=C(F)C=C(Br)C=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2,6-difluorobenzeneboronic acid
Punto di fusione 155°C to 160°C (literature)
Quantità 1 g
Peso formulazione 236.81
Percent Purity 98%
Forma fisica Solid