Learn More
4-Bromo-2-fluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11435880
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 11435880
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26499.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 105529-58-6
Formula molecolare C7H3BrF4O
Molecular Weight (g/mol) 258.998
Numero MDL MFCD01861132
InChI Key SBSFDYRKNUCGBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-2-fluoro-1-trifluoromethoxy benzene, 1-bromo-3-fluoro-4-trifluoromethoxy benzene, 1-bromo-3-fluoro-4-trifluoromethoxybenzene, 2-fluoro-4-bromotrifluoromethoxybenzene, 4-bromo-2-fluorotrifluoromethoxybenzene, benzene, 4-bromo-2-fluoro-1-trifluoromethoxy, 3-fluoro-4-trifluoromethoxy bromobenzene, 3-bromo-2-fluorotrifluoromethoxybenzene, 4-bromo-2-fluorophenyl trifluoromethyl ether, 4-bromo-alpha,alpha,alpha,2-tetrafluoroanisole
PubChem CID 2782217
IUPAC Name 4-bromo-2-fluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)F)OC(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2-fluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Indice di rifrazione 1.447
Quantità 10 g
Peso formulazione 259
Percent Purity 97%