Learn More
4-Bromo-2-fluorobenzyl cyanide, 98+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10016312 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
Codice prodotto. 10016312
Marca: Thermo Scientific Acros 384450050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 114897-91-5
Formula molecolare C8H5BrFN
Molecular Weight (g/mol) 214.04
Numero MDL MFCD07368653
InChI Key QLASQEZPJFNZQC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-2-fluorobenzyl cyanide, 2-4-bromo-2-fluorophenyl acetonitrile, 4-bromo-2-fluorophenylacetonitrile, 2-fluoro-4-bromophenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluorophenyl acetonitrile, 2-4-bromo-2-fluorophenyl ethanenitrile, 4-bromo-2-fluorobenzylcyanide, pubchem10413, acmc-2099lv
PubChem CID 7172308
IUPAC Name 2-(4-bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
SMILES FC1=CC(Br)=CC=C1CC#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2-fluorobenzyl cyanide
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 52.8°C to 53.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CNCH2C6H3(F)Br
Quantità 5 g
Peso formulazione 214.04
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromo-2-fluorobenzyl cyanide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.