Learn More
4-Bromo-2-fluorobiphenyl, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10566023 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 10566023
Marca: Thermo Scientific Acros 373270100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 41604-19-7
Formula molecolare C12H8BrF
Molecular Weight (g/mol) 251.10
Numero MDL MFCD00051716
InChI Key HTRNHWBOBYFTQF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-2-fluorobiphenyl, 4-bromo-2-fluoro-1,1'-biphenyl, 2-fluoro-4-bromo biphenyl, 1,1'-biphenyl, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluorodiphenyl, 4-bromo-2-fluoro-1,1-biphenyl, 4-bromo-2-fluoro biphenyl, pubchem2652, acmc-209jkv, 2-fluoro-4-bromobiphenyl
PubChem CID 521063
IUPAC Name 4-bromo-2-fluoro-1-phenylbenzene
SMILES FC1=CC(Br)=CC=C1C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2-fluorobiphenyl
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 38°C to 42°C
Colore White to Yellow
Punto d'infiammabilità 113°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare C6H5C6H3(F)Br
Quantità 10 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 251.1
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromo-2-fluorobiphenyl
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/