Learn More
4-Bromo-2-methylbenzenesulfonyl chloride, 97%
Codice prodotto. 15484477
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 15484477
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H31835.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 139937-37-4 | C7H6BrClO2S | 269.537 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 139937-37-4
Formula molecolare C7H6BrClO2S
Molecular Weight (g/mol) 269.537
Numero MDL MFCD01365820
InChI Key KNBSFUSBZNMAKU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride, 4-bromo-2-methyl-benzenesulfonyl chloride, 2-methyl-4-bromobenzenesulfonylchloride, 5-bromo-2-chlorosulphonyl toluene, 2-methyl-4-bromobenzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-bromo-2-methyl, pubchem5066, buttpark 9857-56, intermediates-zcf02072
PubChem CID 2781338
IUPAC Name 4-bromo-2-methylbenzenesulfonyl chloride
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Br)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2-methylbenzenesulfonyl chloride
Punto di fusione 63°C to 65°C
Punti di ebollizione 164°C (15 mmHg)
Quantità 1 g
Numero UN UN3265
Peso formulazione 269.55
Percent Purity 97%