Learn More
4-Bromo-3-chloroaniline, 96%
Codice prodotto. 11302086
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11302086
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L03268.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 21402-26-6 | C6H5BrClN | 206.467 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21402-26-6
Formula molecolare C6H5BrClN
Molecular Weight (g/mol) 206.467
Numero MDL MFCD00041311
InChI Key QLYHPNUFNZJXOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenamine, 4-bromo-3-chloro, 3-chloro-4-bromoaniline, unii-2gtm4sw4oh, 2gtm4sw4oh, 4-bromo-3-chloro-aniline, 4-bromo-3-chlorophenyl amine, pubchem3579, zlchem 1051, 4-bromo-3-chloro aniline, 4-bromo-3-chlorophenylamine
PubChem CID 88888
IUPAC Name 4-bromo-3-chloroaniline
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)Cl)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-3-chloroaniline
Punto di fusione 61°C to 66°C
Odore Characteristic
Quantità 10 g
Numero UN UN2811
Beilstein 1210160
Peso formulazione 206.47
Percent Purity 96%