Learn More
4'-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetanilide, 97%
Codice prodotto. 11408797
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2.50g
Codice prodotto. 11408797
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A19939.88
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 41513-05-7 | C9H7BrF3NO | 282.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 41513-05-7
Formula molecolare C9H7BrF3NO
Molecular Weight (g/mol) 282.06
Numero MDL MFCD00052361
InChI Key AOHSBSXIGFIMNC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-4-bromo-3-trifluoromethyl phenyl acetamide, 5-acetamido-2-bromobenzotrifluoride, 4-bromo-3-trifluoromethyl acetanilide, 4'-bromo-3'-trifluoromethyl acetanilide, n-4-bromo-3-trifluoromethyl phenyl acet amide, n1-4-bromo-3-trifluoromethyl phenyl acetamide, pubchem2757, maybridge4_003018, buttpark 37\11-74
PubChem CID 697838
IUPAC Name N-[4-bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
SMILES CC(=O)NC1=CC(=C(C=C1)Br)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
Punto di fusione 116°C to 119°C
Quantità 2.5 g
Peso formulazione 282.07
Percent Purity 97%