Learn More
4'-Bromoacetanilide, 98%
Codice prodotto. 11387895
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 11387895
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L02924.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 103-88-8 | C8H8BrNO | 214.06 g/mol
4'-Bromoacetanilide is used as an internal standard for phenylurea and the respective metabolic products in oysters. It has also been used as a reagent in the production of a new ligand to form a coordination compex between gadolinium(III) and T=titanium(IV) oxide. It was used in the synthesis of new ligand for anchoring Gd(III) chelates onto TiO2 surface.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4′-Bromoacetanilide is used as an internal standard for phenylurea and the respective metabolic products in oysters. It has also been used as a reagent in the production of a new ligand to form a coordination compex between gadolinium(III) and T=titanium(IV) oxide. It was used in the synthesis of new ligand for anchoring Gd(III) chelates onto TiO2 surface.
Solubility
Moderately soluble in alcohol. Insoluble in water.
Notes
Incompatible materials are Strong oxidizing agents. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store at room temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103-88-8
Formula molecolare C8H8BrNO
Molecular Weight (g/mol) 214.06
Numero MDL MFCD00000092
InChI Key MSLICLMCQYQNPK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-bromoacetanilide, n-4-bromophenyl acetamide, p-bromoacetanilide, 4-bromoacetanilide, bromoanilide, acetamide, n-4-bromophenyl, antisepsin, bromoantifebrin, asepsin, p-bromo-n-acetanilide
PubChem CID 7683
IUPAC Name N-(4-bromophenyl)acetamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(Br)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Bromoacetanilide
Punto di fusione 166°C to 171°C
Odore Odorless
Quantità 50 g
Beilstein 2208091
Indice di Merck 14,1399
Informazioni di solubilità Moderately soluble in alcohol. Insoluble in water.
Peso formulazione 214.06
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4'-Bromoacetanilide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 4'-Bromoacetanilide