Learn More
4-Bromochlorobenzene, 99%
Codice prodotto. 10519820 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
50g
Codice prodotto. 10519820
Marca: Thermo Scientific Acros 106835000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 106-39-8 | C6H4BrCl | 191.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-39-8
Formula molecolare C6H4BrCl
Molecular Weight (g/mol) 191.45
Numero MDL MFCD00000600
InChI Key NHDODQWIKUYWMW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromochlorobenzene, p-bromochlorobenzene, 4-chlorobromobenzene, p-chlorobromobenzene, p-chlorophenyl bromide, benzene, 1-bromo-4-chloro, 4-chlorophenyl bromide, 1-chloro-4-bromobenzene, 4-chloro-1-bromobenzene, p-bromoclorobenzene
PubChem CID 7806
IUPAC Name 1-bromo-4-chlorobenzene
SMILES ClC1=CC=C(Br)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromochlorobenzene
Punto di fusione 64.0°C to 67.0°C
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
Colore White
CAS max % 100.0
Densità 1.6510g/mL
Punti di ebollizione 196.0°C
Quantità 500 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Forma fisica Polvere cristallina
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Gravità specifica 1.651
Formula lineare BrC6H4Cl
Beilstein 05, 209
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.045g/L (25°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents
Peso formulazione 191.45
Percent Purity 99%