Learn More
4-Bromoisophthalic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10523511 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10523511
Marca: Thermo Scientific Acros 151720050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6939-93-1
Formula molecolare C8H5BrO4
Molecular Weight (g/mol) 245.028
Numero MDL MFCD00002404
InChI Key MSQIEZXCNYUWHN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromoisophthalic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 4-bromo, 4-bromoisophthalicacid, 4-bromo-1,3-benzenedicarboxylic acid, 2-bromobenzene-1,5-dicarboxylic acid, pubchem12479, chemwish ic03530, ksc354c4d, msqiezxcnyuwhn-uhfffaoysa
PubChem CID 81361
IUPAC Name 4-bromobenzene-1,3-dicarboxylic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)C(=O)O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromoisophthalic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 297.0°C to 299.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 09, 838
Peso formulazione 245.03
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromoisophthalic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.