Learn More
4-Bromophenol, 97%
Codice prodotto. p-3757083 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
Codice prodotto. 10531911
Marca: Thermo Scientific Acros 304410050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 106-41-2 | C6H5BrO | 173.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-41-2
Formula molecolare C6H5BrO
Molecular Weight (g/mol) 173.01
Numero MDL MFCD00002313
InChI Key GZFGOTFRPZRKDS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-bromophenol, phenol, 4-bromo, p-bromohydroxybenzene, 4-bromo-phenol, p-bromophenic acid, phenol, p-bromo, para-bromophenol, 4-bromo phenol, unii-lao4j0183i, ccris 632
PubChem CID 7808
IUPAC Name 4-bromophenol
SMILES C1=CC(=CC=C1O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromophenol
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 64°C to 68°C
Colore Brown-Pink
Punti di ebollizione 235°C to 236°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H4OH
Quantità 5 g
Beilstein 06, 198
Indice di Merck 15, 1439
Informazioni di solubilità Solubility in water: 25g/L (25°C). Other solubilities: freely soluble in glacial acetic acid,freely soluble in alcohol,chloroform and ether
Peso formulazione 173.01
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Solid