Learn More
4-Bromophenyl methyl sulfone, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10672793 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10672793 5 g Bottiglia in vetro 5g
10561282 1 g Bottiglia in vetro 1g
10599643 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10672793 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 355130050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 3466-32-8
Formula molecolare C7H7BrO2S
Molecular Weight (g/mol) 235.1
Numero MDL MFCD00025065
InChI Key FJLFSYRGFJDJMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromophenyl methyl sulfone, 1-bromo-4-methylsulfonyl benzene, 1-bromo-4-methanesulfonylbenzene, p-bromophenyl methyl sulfone, methyl 4-bromophenyl sulfone, 4-bromophenyl methyl sulphone, benzene, 1-bromo-4-methylsulfonyl, 4-bromophenylmethylsulfone, p-methyl benzenesulfobromide, sulfone, p-bromophenyl methyl
PubChem CID 77014
IUPAC Name 1-bromo-4-methylsulfonylbenzene
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromophenyl methyl sulfone
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 102°C to 105°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 235.1
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromophenyl methyl sulfone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.