Learn More
4-Bromostyrene, 96%, stabilized
Codice prodotto. 10245770 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mL
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
10mL
25mL
Codice prodotto. 10245770
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2039-82-9 | C8H7Br | 183.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2039-82-9
Formula molecolare C8H7Br
Molecular Weight (g/mol) 183.05
Numero MDL MFCD00000110
InChI Key WGGLDBIZIQMEGH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromostyrene, 1-bromo-4-vinylbenzene, p-bromostyrene, benzene, 1-bromo-4-ethenyl, styrene, p-bromo, 1-4-bromophenyl ethylene, unii-tvk4s80xlu, p-bromo styrene, 1-bromo-4-vinyl-benzene, tvk4s80xlu
PubChem CID 16263
IUPAC Name 1-bromo-4-ethenylbenzene
SMILES BrC1=CC=C(C=C)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromostyrene
Punto di fusione 4.5°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.4000g/mL
Punti di ebollizione 88.0°C to 89.0°C (16.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 75°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2C=CHC6H4Br
Indice di rifrazione 1.5930 to 1.5950
Quantità 10 mL
Beilstein 05,II,367
Gravità specifica 1.4
Stabilizzatore 100 to 500ppm 4-tert.-butylcatechol
Peso formulazione 183.05
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromostyrene, stabilized
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.