Learn More
4-Bromostyrene oxide, 96%
Codice prodotto. 10492054 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
Codice prodotto. 10492054
Marca: Thermo Scientific Acros 426300050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 32017-76-8 | C8H7BrO | 199.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromostyrene oxide
CAS 32017-76-8
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 26.0°C to 27.0°C
Colore White to Yellow
Densità 1.5040g/mL
Punti di ebollizione 91.0°C to 93.0°C (2.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 102°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H7BrO
Numero MDL MFCD01656787
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.504
Sinonimo 2-4-bromophenyl oxirane, p-bromostyrene oxide, 4-bromostyrene oxide, oxirane, 4-bromophenyl, 4-bromophenyl oxirane, p-bromostyrene 7,8-oxide, oxirane, p-bromophenyl, ccris 825, 1-bromo-4-epoxyethyl benzene, benzene, 1-bromo-4-epoxyethyl
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in common organic solvents (alkanes,,methylene chloride,ethanol,2-propanol,acetone)
InChI Key NNINSLOEPXEZOZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C(O1)C2=CC=C(C=C2)Br
IUPAC Name 2-(4-bromophenyl)oxirane
Molecular Weight (g/mol) 199.04
PubChem CID 119460
Peso formulazione 199.04
Percent Purity 96%
Forma fisica Crystals or Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromostyrene oxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.