Learn More
4-Bromothioanisole, 97%
Codice prodotto. 10357750 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10357750
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 104-95-0 | C7H7BrS | 203.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-95-0
Formula molecolare C7H7BrS
Molecular Weight (g/mol) 203.10
Numero MDL MFCD00000102
InChI Key YEUYZNNBXLMFCW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromothioanisole, 1-bromo-4-methylthio benzene, p-bromophenyl methyl sulfide, 4-bromophenyl methyl sulfide, benzene, 1-bromo-4-methylthio, 1-bromo-4-methylsulfanyl benzene, p-bromothioanisole, 4-bromo-thioanisole, methyl 4-bromophenylsulfide, p-bromo thioanisole
PubChem CID 66037
IUPAC Name 1-bromo-4-methylsulfanylbenzene
SMILES CSC1=CC=C(Br)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromothioanisole
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 35.0°C to 40.0°C
Colore White to Beige
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H4SCH3
Quantità 100 g
Beilstein 06, 330
Peso formulazione 203.1
Percent Purity 97%
Forma fisica Low Melting Crystalline Mass, Crystals, Crystalline Powder or Chunks