Learn More
4-Bromothiophenol, 95%
Codice prodotto. 10028591 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10028591
Marca: Thermo Scientific Acros 107460050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 106-53-6 | C6H5BrS | 189.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-53-6
Formula molecolare C6H5BrS
Molecular Weight (g/mol) 189.07
Numero MDL MFCD00004845
InChI Key FTBCOQFMQSTCQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromothiophenol, benzenethiol, 4-bromo, p-bromothiophenol, p-bromobenzenethiol, 4-bromobenzene-1-thiol, 4-bromo-benzenethiol, 4-bromo thiophenol, p-bromophenyl thiol, benzenethiol, p-bromo, unii-p3wuo03x17
PubChem CID 66049
IUPAC Name 4-bromobenzenethiol
SMILES C1=CC(=CC=C1S)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromothiophenol
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 71°C to 76°C
Colore White to Beige
Punti di ebollizione 239°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H4SH
Quantità 5 g
Beilstein 06, 330
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alkaline solutions (reacts),soluble in methanol
Peso formulazione 189.07
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromothiophenol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.