Learn More
4-Bromothiophenol, 98%
Codice prodotto. 11438843
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 11438843
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10555.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 106-53-6 | C6H5BrS | 189.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-53-6
Formula molecolare C6H5BrS
Molecular Weight (g/mol) 189.07
Numero MDL MFCD00004845
InChI Key FTBCOQFMQSTCQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromothiophenol, benzenethiol, 4-bromo, p-bromothiophenol, p-bromobenzenethiol, 4-bromobenzene-1-thiol, 4-bromo-benzenethiol, 4-bromo thiophenol, p-bromophenyl thiol, benzenethiol, p-bromo, unii-p3wuo03x17
PubChem CID 66049
IUPAC Name 4-bromobenzenethiol
SMILES C1=CC(=CC=C1S)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromothiophenol
Punto di fusione 72°C to 78°C
Punti di ebollizione 239°C
Odore Unpleasant
Quantità 50 g
Numero UN UN2923
Beilstein 507031
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 189.08
Percent Purity 98%