Learn More
4-Bromotoluene, 99%
Codice prodotto. p-77379 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 10243940
Marca: Thermo Scientific Acros 107481000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 106-38-7 | C7H7Br | 171.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-38-7
Formula molecolare C7H7Br
Molecular Weight (g/mol) 171.04
Numero MDL MFCD00000109
InChI Key ZBTMRBYMKUEVEU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromotoluene, p-bromotoluene, 4-methylbromobenzene, p-tolyl bromide, benzene, 1-bromo-4-methyl, toluene, p-bromo, p-methylphenyl bromide, p-methylbromobenzene, 1-methyl-4-bromobenzene, 4-bromo-1-methylbenzene
PubChem CID 7805
IUPAC Name 1-bromo-4-methylbenzene
SMILES CC1=CC=C(Br)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromotoluene
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 26°C to 29°C
Colore White
Densità 1.3900g/mL
Punti di ebollizione 184°C
Punto d'infiammabilità 85°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H4Br
Indice di rifrazione 1.549
Quantità 100 mL
Beilstein 05, 305
Indice di Merck 14, 1439
Gravità specifica 1.39
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene
Peso formulazione 171.04
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromotoluene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.