Learn More
4-Chloro-1-butanol, 85%, balance THF and HCl
Codice prodotto. 10118033 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
500g
Codice prodotto. 10118033
Marca: Thermo Scientific 356315000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 928-51-8 | C4H9ClO | 108.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 928-51-8
Formula molecolare C4H9ClO
Molecular Weight (g/mol) 108.57
Numero MDL MFCD00002967
InChI Key HXHGULXINZUGJX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloro-1-butanol, 4-chlorobutanol, 1-butanol, 4-chloro, tetramethylene chlorohydrin, 4-chloro-1-butane-ol, 4-chlorbutan-1-ol, unii-42ei3i5ay0, 4-chlorbutan-1-ol german, ccris 7507, 4-chloro-butan-1-ol
PubChem CID 13569
ChEBI CHEBI:87310
IUPAC Name 4-chlorobutan-1-ol
SMILES OCCCCCl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-1-butanol
Nota nome Balance THF and HCl
CAS min. % 80.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0890g/mL
Punti di ebollizione 58.0°C to 60.0°C (3.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 36°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 80% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Cl(CH2)4OH
Indice di rifrazione 1.4520 to 1.4560
Quantità 500 g
Beilstein 01, II, 398
Gravità specifica 1.089
Peso formulazione 108.57
Percent Purity 85%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Chloro-1-butanol, balance THF and HCl
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.