Learn More
4-Chloro-1-butene, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15552383 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15552383
Marca: Thermo Scientific Acros 460160010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 927-73-1
Formula molecolare C4H7Cl
Molecular Weight (g/mol) 90.55
InChI Key WKEVRZCQFQDCIR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloro-1-butene, 1-butene, 4-chloro, 1-but-3-enyl chloride, ksc487m9b
PubChem CID 13565
IUPAC Name 4-chlorobut-1-ene
SMILES C=CCCCl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-1-butene
Densità 0.9210g/mL
Punto d'infiammabilità −8°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Gravità specifica 0.921
Peso formulazione 90.55
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Chloro-1-butene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.