Learn More
4-Chloro-1-naphthol, 97%
Codice prodotto. 10560171 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10560171
Marca: Thermo Scientific Acros 109550050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 604-44-4 | C10H7ClO | 178.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 604-44-4
Formula molecolare C10H7ClO
Molecular Weight (g/mol) 178.62
Numero MDL MFCD00003974
InChI Key LVSPDZAGCBEQAV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloro-1-naphthol, 1-chloro-4-hydroxynaphthalene, 1-naphthalenol, 4-chloro, 4-chloro-1-naphthalenol, 1-naphthol, 4-chloro, 4-chloronaphthol, 4-chloro-.alpha.-naphthol, 4-chloro-1-hydroxynaphthalene, 4-chloro-alpha-naphthol, acmc-20amm7
PubChem CID 11787
IUPAC Name 4-chloronaphthalen-1-ol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2Cl)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-1-naphthol
Nota nome 99%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 117°C to 120°C
Colore Brown to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClC10H6OH
Quantità 5 g
Beilstein 06, 611
Informazioni di solubilità Solubility in water: negligible in water. Other solubilities: soluble in methanol and 8% 2,2′oxydiethanol
Peso formulazione 178.62
Percent Purity 97%
Forma fisica Needles or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Chloro-1-naphthol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 4-Chloro-1-naphthol