Learn More
4'-Chloro-2',6'-difluoroacetophenone, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15435467
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15435467
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32711.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1017777-45-5
Formula molecolare C8H5ClF2O
Molecular Weight (g/mol) 190.574
Numero MDL MFCD09832259
InChI Key VEZAUYYYYPJSKR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-chloro-2',6'-difluoroacetophenone, 1-4-chloro-2,6-difluorophenyl ethanone, 1-4-chloro-2,6-difluorophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-4-chloro-2,6-difluorobenzene
PubChem CID 46737501
IUPAC Name 1-(4-chloro-2,6-difluorophenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1F)Cl)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Chloro-2',6'-difluoroacetophenone
Indice di rifrazione 1.5055
Quantità 5 g
Peso formulazione 190.58
Percent Purity 97%