Learn More
4-Chloro-2-iodoaniline, 98%
Codice prodotto. 11401050
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11401050
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B25457.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 63069-48-7 | C6H5ClIN | 253.467 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63069-48-7
Formula molecolare C6H5ClIN
Molecular Weight (g/mol) 253.467
Numero MDL MFCD01863737
InChI Key FLEJOBRWKBPUOX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-iodo-4-chloroaniline, 4-chloro-2-iodo-aniline, 4-chloro-2-iodo-phenylamine, 4-chloro-2-iodophenylamine, benzenamine, 4-chloro-2-iodo, zlchem 532, pubchem3645, 4-chloro-6-iodoaniline, acmc-1bcyk, 2-iodo-4-chloro-aniline
PubChem CID 2757615
IUPAC Name 4-chloro-2-iodoaniline
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)I)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-2-iodoaniline
Punto di fusione 41°C to 44°C
Punto d'infiammabilità >110(230°F)
Quantità 5 g
Numero UN UN2811
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 253.47
Percent Purity 98%