Learn More
4-chloro-2-methylbenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10395492
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 10395492
Marca: Thermo Scientific Maybridge TL00910DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 7499-07-2
Formula molecolare C8H7ClO2
Molecular Weight (g/mol) 170.59
Numero MDL MFCD00045852
InChI Key XXFKOBGFMUIWDH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloro-2-methylbenzoicacid, 4-chloro-o-toluic acid, benzoic acid, 4-chloro-2-methyl, 2-methyl-4-chlorobenzoic acid, 4-chloro-2-methyl-benzoic acid, pubchem4570, acmc-1bjnb, o-toluic acid, 4-chloro, ksc497q4r, 4-chloro-2-methylbenzoic acid
PubChem CID 348269
IUPAC Name 4-chloro-2-methylbenzoic acid
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Cl)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-2-methylbenzoic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 170.59
Percent Purity 97%