Learn More
4-Chloro-2-methylphenol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10617124 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10617124
Marca: Thermo Scientific Acros 109470050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1570-64-5
Formula molecolare C7H7ClO
Molecular Weight (g/mol) 142.582
Numero MDL MFCD00002321
InChI Key RHPUJHQBPORFGV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloro-o-cresol, 2-methyl-4-chlorophenol, 4-chloro-2-cresol, p-chloro-o-cresol, phenol, 4-chloro-2-methyl, o-cresol, 4-chloro, 4-chloro-2-methyl phenol, 4-chloro-2-methyl-phenol, 5-chloro-2-hydroxytoluene, unii-297v63w9ri
PubChem CID 14855
ChEBI CHEBI:1800
IUPAC Name 4-chloro-2-methylphenol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Cl)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-2-methylphenol
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 43.0°C to 46.0°C
Punti di ebollizione 220.0°C to 225.0°C
Punto d'infiammabilità 103°C
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClC6H3(CH3)OH
Quantità 5 g
Peso formulazione 142.58
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Chloro-2-methylphenol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H331-Tossico se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.