Learn More
4-Chloro-2-methylquinoline, 97%
Codice prodotto. 11467227
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11467227
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15002.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 4295-06-1 | C10H8ClN | 177.63 g/mol
4-Chloroquinaldine is used in the preparation of 4-phenyl-hydrazinoquinaldine
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Chloroquinaldine is used in the preparation of 4-phenyl-hydrazinoquinaldine
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4295-06-1
Numero MDL MFCD00006757
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-2-methylquinoline
Punto di fusione ∼25°C
Densità 0.881
Punti di ebollizione 269°C to 270°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Formula molecolare C10H8ClN
Indice di rifrazione 1.622
Quantità 1 g
Beilstein 3522
Sinonimo 4-chloroquinaldine, quinoline, 4-chloro-2-methyl, 4-chloro-2-methyl-quinoline, 2-methyl-4-chloroquinoline, quinaldine, 4-chloro, 4-chloro-quinaldine, acmc-20a2ui, 4-chloroquinaldine hcl, quinoline,4-chloro-2-methyl
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
InChI Key HQAIROMRVBVWSK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC2=CC=CC=C2C(=C1)Cl
IUPAC Name 4-chloro-2-methylquinoline
Molecular Weight (g/mol) 177.63
PubChem CID 77973
Peso formulazione 177.63
Percent Purity 97%