Learn More
4-chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10521322
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10521322
Marca: Thermo Scientific Maybridge SEW03561CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 175205-77-3
Formula molecolare C7H5ClF3NO
Molecular Weight (g/mol) 211.568
Numero MDL MFCD00153102
InChI Key UCFTYLMKCJPWBX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2781526
IUPAC Name 4-chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)OC(F)(F)F)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline
CAS min. % 97.0
Quantità 250 mg
Imballaggio Amber Glass Bottle
Intervallo percentuale saggio 97%
Sinonimo 4-chloro-2-trifluoromethoxy aniline, 4-chloro-2-trifluoromethoxy phenylamine, benzenamine, 4-chloro-2-trifluoromethoxy, pubchem2960, chlorotrifluoromethoxyphenylamine, benzenamine,4-chloro-2-trifluoromethoxy, 2-amino-5-chlorophenyl trifluoromethyl ether, 2-amino-5-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, 4-chloro-2-trifluoromethoxy aniline; 4-chloro-2-trifluoromethoxy phenylamine
Peso formulazione 211.57
Percent Purity 97%