Learn More
4-Chloro-3-(chlorosulfonyl)benzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30012900
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012900 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30012900 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC364950250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2494-79-3
Formula molecolare C7H4Cl2O4S
Molecular Weight (g/mol) 255.08
Sinonimo 3-(Chlorosulfonyl)-4-chlorobenzoic Acid, 3-Carboxy-6-chlorobenzenesulfonyl Chloride;
IUPAC Name 4-chloro-3-chlorosulfonylbenzoic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)S(=O)(=O)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-3-(chlorosulfonyl)benzoic Acid
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H4Cl2O4S/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)14(9,12)13/h1-3H,(H,10,11)