Learn More
4-Chloro-3-nitrophenol, 99%
Codice prodotto. 11388225
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11388225
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L10108.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 610-78-6 | C6H4ClNO3 | 173.552 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 610-78-6
Formula molecolare C6H4ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 173.552
Numero MDL MFCD00043546
InChI Key JUIKCULGDIZNDI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69127
IUPAC Name 4-chloro-3-nitrophenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)[N+](=O)[O-])Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-3-nitrophenol
Punto di fusione 124°C to 129°C
Odore Characteristic
Quantità 5 g
Beilstein 2094546
Sinonimo phenol, 4-chloro-3-nitro, 4-chloro-3-nitro-phenol, 4chloro-3-nitrophenol, pubchem10459, 4-chlor-3-nitro-phenol, 3-nitro-4-chloro phenol, acmc-1azj5, phenol,4-chloro-3-nitro, 4-chloranyl-3-nitro-phenol, 2-chloro-5-hydroxy nitrobenzene
Peso formulazione 173.56
Percent Purity 99%