Learn More
4-Chloro-alpha,alpha-dimethylphenylacetic acid, 98%
Codice prodotto. 11327375
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11327375
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L05277.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 6258-30-6 | C10H11ClO2 | 198.646 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6258-30-6
Formula molecolare C10H11ClO2
Molecular Weight (g/mol) 198.646
Numero MDL MFCD00044814
InChI Key SSFDAZXGUKDEAH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-4-chlorophenyl-2-methylpropanoic acid, 2-4-chlorophenyl-2-methylpropionic acid, 4-chloro-alpha,alpha-dimethylphenylacetic acid, 2-p-chlorophenyl-2-methylpropionic acid, 4-chloro-.alpha.,.alpha.-dimethylphenylacetic acid, acmc-1bhp2, p-chlorophenylisobutyric acid, 2-methyl-2-4-chlorophenyl propanoic acid, 4-chloro-a,a-dimethylphenylacetic acid, 2-4-chloro phenyl-2-methylpropanoic acid
PubChem CID 80406
IUPAC Name 2-(4-chlorophenyl)-2-methylpropanoic acid
SMILES CC(C)(C1=CC=C(C=C1)Cl)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-alpha,alpha-dimethylphenylacetic acid
Punto di fusione 124°C to 129°C
Quantità 1 g
Beilstein 2094056
Peso formulazione 198.65
Percent Purity 98%