Learn More
4-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)-2-methylaniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15452576
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15452576
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H56258.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1036628-11-1
Formula molecolare C14H13ClFN
Molecular Weight (g/mol) 249.71
Numero MDL MFCD11119360
InChI Key CYUBYUVQPNJDHU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloro-n-4-fluorobenzyl-2-methylaniline, 4-chloro-n-4-fluorophenyl methyl-2-methylaniline
PubChem CID 29266784
IUPAC Name 4-chloro-N-[(4-fluorophenyl)methyl]-2-methylaniline
SMILES CC1=C(NCC2=CC=C(F)C=C2)C=CC(Cl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)-2-methylaniline
Quantità 250 mg
Peso formulazione 249.71
Percent Purity 97%