Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chloro-N-methylbenzylamine, 95%
Codice prodotto. 15419928
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15419928
Marca: Alfa Aesar™ H63294.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 104-11-0
Formula molecolare C8H10ClN
Molecular Weight (g/mol) 155.625
Numero MDL MFCD00018749
InChI Key LMBUJNXYGGNSAH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloro-n-methylbenzylamine, n-methyl-4-chlorobenzylamine, 1-4-chlorophenyl-n-methylmethanamine, n-4-chlorobenzyl-n-methylamine, 4-chloro-benzyl-methyl-amine, 4-chlorophenyl methyl methyl amine, 4-chlorobenzyl methylamine, benzenemethanamine, 4-chloro-n-methyl, 4-chlorobenzylmethylamine, p-chloro-n-methylbenzylamine
PubChem CID 66905
IUPAC Name 1-(4-chlorophenyl)-N-methylmethanamine
SMILES CNCC1=CC=C(C=C1)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chloro-N-methylbenzylamine
Punti di ebollizione 77°C to 78°C (1 mmHg)
Quantità 1 g
Numero UN UN2735
Peso formulazione 155.62
Percent Purity 95%