Learn More
4-Chlorobenzaldehyde, 98%
Codice prodotto. 11475083
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
5000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
5000g
Codice prodotto. 11475083
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12757.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 104-88-1 | C7H5ClO | 140.566 g/mol
4-Chlorobenzaldehyde is used as an intermediate for the manufacture of dyestuffs, optical brighteners, pharmaceuticals, agricultural chemicals and metal finishing products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Chlorobenzaldehyde is used as an intermediate for the manufacture of dyestuffs, optical brighteners, pharmaceuticals, agricultural chemicals and metal finishing products.
Solubility
Soluble in water (0.94g/L).
Notes
Air Sensitive. Store in cool dry place in tightly closed container. With good ventilation. Store away from air and oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-88-1
Formula molecolare C7H5ClO
Molecular Weight (g/mol) 140.566
Numero MDL MFCD00003379
InChI Key AVPYQKSLYISFPO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro, benzaldehyde, p-chloro, p-chlorobenzenecarboxaldehyde, 4-chloro-benzaldehyde, 4-chlorobenzenaldehyde, 4-chloro benzaldehyde, ccris 857, para-chlorobenzaldehyde, unii-e67727up9z
PubChem CID 7726
ChEBI CHEBI:28105
IUPAC Name 4-chlorobenzaldehyde
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorobenzaldehyde
Punto di fusione 45°C to 49°C
Punti di ebollizione 213°C to 214°C
Punto d'infiammabilità 88°C (190°F)
Odore Pungent
Quantità 250 g
Numero UN UN3077
Beilstein 385858
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in water (0.94g/L).
Peso formulazione 140.57
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.