Learn More
4-Chlorobenzyl bromide, 98%
Codice prodotto. p-3593326 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Product Code. 10025603
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 391710050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 622-95-7 | C7H6BrCl | 205.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 622-95-7
Formula molecolare C7H6BrCl
Molecular Weight (g/mol) 205.48
Numero MDL MFCD00040714
InChI Key KQNBRMUBPRGXSL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chlorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-chlorobenzene, p-chlorobenzyl bromide, 4-chlorobenzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-4-chloro, alpha-bromo-4-chlorotoluene, 4cbb, p-chlorobenzylbromide, 4-chloro-benzylbromide
PubChem CID 69329
IUPAC Name 1-(bromomethyl)-4-chlorobenzene
SMILES ClC1=CC=C(CBr)C=C1
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Chlorobenzyl bromide
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 46°C to 50°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrCH2C6H4Cl
Quantità 5 g
Peso formulazione 205.48
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Low Melting Solid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Chlorobenzyl bromide
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.