Learn More
4-Chlorobenzyl cyanide, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10000890
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
250 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 140-53-4
Formula molecolare C8H6ClN
Molecular Weight (g/mol) 151.6
Numero MDL MFCD00001918
InChI Key IVYMIRMKXZAHRV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chlorobenzyl cyanide, 4-chlorophenyl acetonitrile, 4-chlorophenylacetonitrile, 2-4-chlorophenyl acetonitrile, p-chlorobenzyl cyanide, 4-chlorobenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-chloro, p-chlorophenyl acetonitrile, p-chlorophenylacetonitrile, 4-chlorobenzylcyanide
PubChem CID 241582
ChEBI CHEBI:17346
IUPAC Name 2-(4-chlorophenyl)acetonitrile
SMILES C1=CC(=CC=C1CC#N)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorobenzyl cyanide
Nota nome 98+%
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 29°C to 30°C
Colore Colorless to Yellow
Punti di ebollizione 265°C to 267°C
Punto d'infiammabilità 133°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare ClC6H4CH2CN
Indice di rifrazione 1.5415 to 1.5435
Quantità 500 g
Beilstein 09, 448
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in acetone and alcohol
Peso formulazione 151.6
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid After Melting
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Chlorobenzyl cyanide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.