Learn More
4-Chlorobutylzinc bromide, 0.5M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15425345
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
Codice prodotto. 15425345
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H58266.AD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorobutylzinc bromide
Nota nome Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 155589-48-3
Densità 0.98
Formula molecolare C4H8BrClZn
Formula lineare Cl(CH2)4ZnBr
Numero MDL MFCD01316995
Quantità 50 mL
Numero UN UN3399
Sensibilità Air sensitive
Sinonimo 4-chlorobutylzinc bromide, bromozinc 1+ ,1-chlorobutane, bromo 4-chlorobutyl zinc, 4-chlorobutylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 4-chlorobutylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, 4-chlorobutylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
InChI Key POIGMXAECHVVIK-UHFFFAOYSA-M
SMILES [CH2-]CCCCl.[Zn+]Br
IUPAC Name bromozinc(1+);1-chlorobutane
Molecular Weight (g/mol) 236.842
PubChem CID 4176273
Peso formulazione 236.84