Learn More
4-Chlorobutyrophenone, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11362496
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11362496
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L06383.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 939-52-6
Formula molecolare C10H11ClO
Molecular Weight (g/mol) 182.65
Numero MDL MFCD00001005
InChI Key GHEFQKHLHFXSBR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chlorobutyrophenone, gamma-chlorobutyrophenone, 4-chloro-1-oxo-1-phenylbutane, .gamma.-chlorobutyrophenone, 1-butanone,4-chloro-1-phenyl, chlorpropylphenylketon, 4-chlorobutyrylbenzene, 4-chlorobutyro-phenone, 3-benzoylpropyl chloride, .omega.-chlorobutyrophenone
PubChem CID 253533
IUPAC Name 4-chloro-1-phenylbutan-1-one
SMILES ClCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorobutyrophenone
Punto di fusione 19°C to 20°C
Densità 1.137
Punti di ebollizione 138°C to 140°C (5 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.544
Quantità 5 g
Beilstein 878974
Peso formulazione 182.65
Percent Purity 95%