Learn More
4-Chlorophenylacetyl chloride, 96%
Codice prodotto. 10540981 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10540981 25 g Glass bottle 25g
10530981 5 g Glass bottle 5g
10519050 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10540981 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 123450250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 25026-34-0 | C8H6Cl2O | 189.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25026-34-0
Formula molecolare C8H6Cl2O
Molecular Weight (g/mol) 189.04
Numero MDL MFCD00037111
InChI Key UMQUIRYNOVNYPA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chlorophenylacetyl chloride, p-chlorophenylacetyl chloride, 2-4-chlorophenyl acetyl chloride, 4-chlorobenzeneacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, 4-chloro, 4-chlorophenylacetylchloride, acmc-1cch1, 4-chlorobenzeneacetylchloride, 4-chlorobenzenacetyl chloride, p-chlorophenyl-acetyl chloride
PubChem CID 90692
IUPAC Name 2-(4-chlorophenyl)acetyl chloride
SMILES ClC(=O)CC1=CC=C(Cl)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorophenylacetyl chloride
Nota nome 98%
CAS min. % 95.0
Colore Brown to Yellow
CAS max % 100.0
Densità 1.2920g/mL
Quantità 25 g
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.5495 to 1.5565
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Gravità specifica 1.292
Formula lineare ClC6H4CH2COCl
Punti di ebollizione 85.0°C (1.0 mmHg)
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts.
Peso formulazione 189.04
Percent Purity 96%