Learn More
4-Chlorophenylacetyl chloride, 98%
Codice prodotto. 11474194
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11474194 250 g 250g
11454194 10 g 10g
11464194 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11474194 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12530.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 25026-34-0 | C8H6Cl2O | 189.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25026-34-0
Formula molecolare C8H6Cl2O
Molecular Weight (g/mol) 189.04
Numero MDL MFCD00037111
InChI Key UMQUIRYNOVNYPA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chlorophenylacetyl chloride, p-chlorophenylacetyl chloride, 2-4-chlorophenyl acetyl chloride, 4-chlorobenzeneacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, 4-chloro, 4-chlorophenylacetylchloride, acmc-1cch1, 4-chlorobenzeneacetylchloride, 4-chlorobenzenacetyl chloride, p-chlorophenyl-acetyl chloride
PubChem CID 90692
IUPAC Name 2-(4-chlorophenyl)acetyl chloride
SMILES ClC(=O)CC1=CC=C(Cl)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Chlorophenylacetyl chloride
Densità 1.292
Quantità 250 g
Indice di rifrazione 1.551
Numero UN UN3265
Beilstein 637775
Punti di ebollizione 112°C to 114°C (11 mmHg)
Peso formulazione 189.04
Percent Purity 98%