Learn More
4-Chlorophenylsulfonylacetone, 98+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10311853 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10311853 5 g 5g
10291313 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10311853 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 372110050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Chemical Identifiers
CAS 5000-48-6
Formula molecolare C9H9ClO3S
Molecular Weight (g/mol) 232.68
Numero MDL MFCD00018663
InChI Key BRDBHPZILGTBFY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chlorophenylsulfonylacetone, 1-4-chlorophenyl sulfonyl acetone, 1-4-chlorophenyl sulfonyl propan-2-one, 4-chlorobenzenesulphonylacetone, p-chlorophenylsulfonylacetone, 1-4-chlorobenzenesulfonyl propan-2-one, 4-chlorophenylsulfonyl acetone, 1-4-chlorophenyl sulfonylpropan-2-one, maybridge1_004685
PubChem CID 521269
IUPAC Name 1-(4-chlorophenyl)sulfonylpropan-2-one
SMILES CC(=O)CS(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Chlorophenylsulfonylacetone
Punto di fusione 89°C to 91°C
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CCl6H4SO2CH2COCH3
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 232.69
Percent Purity 98+%
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Chlorophenylsulfonylacetone
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.