Learn More
4'-Chloropropiophenone, 98%
Codice prodotto. 11464733
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11464733
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11633.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 6285-05-8 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6285-05-8
Numero MDL MFCD00000626
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Chloropropiophenone
Punto di fusione 33°C to 36°C
Punti di ebollizione 125°C to 126°C (13 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Formula molecolare C9H9ClO
Quantità 100 g
Beilstein 1100638
Sinonimo 4'-chloropropiophenone, 1-4-chlorophenyl propan-1-one, p-chloropropiophenone, 4-chloropropiophenone, 1-propanone, 1-4-chlorophenyl, propiophenone, 4'-chloro, propiophenone, p-chloro, ethyl p-chlorophenyl ketone, usaf ek-5296, unii-26ay8wja1e
Informazioni di solubilità Insoluble in water
InChI Key ADCYRBXQAJXJTD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)Cl
IUPAC Name 1-(4-chlorophenyl)propan-1-one
Molecular Weight (g/mol) 168.62
PubChem CID 22697
Peso formulazione 168.62
Percent Purity 98%